Learn More
Gibco™ 293 F Cells, in CD 293
Código de producto. 10032812 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10032812 1,5 mL cada uno
1 options
Manipular como material potencialmente biopeligroso en una contención de como mínimo nivel 2 de seguridad para productos biológicos. Este producto contiene dimetilsulfóxido (DMSO), un material peligroso. Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Código de producto. 10032812 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11625019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Manipular como material potencialmente biopeligroso en una contención de como mínimo nivel 2 de seguridad para productos biológicos. Este producto contiene dimetilsulfóxido (DMSO), un material peligroso. Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Crecimiento más rápido, eficacias de transfección superiores y altos niveles de expresión de proteínas
Las células Gibco 293-F se clonaron de la línea celular original de 293 y se adaptaron al medio Gibco CD 293. La línea celular 293 es una línea permanente establecida a partir del riñón humano embrionario primario y transformada con ADN de adenovirus humano tipo 5. El gen E1A adenovirus se expresa en estas células y participa en la transactivación de algunos promotores virales, permitiendo que estas células produzcan niveles muy altos de proteína.
  • Descongelación rápida en cultivos de suspensión directamente en el medio Gibco CD 293 o SFM Gibco 293 II
  • Crecimiento más rápido, eficacias de transfección superiores y altos niveles de expresión de proteínas
  • Linaje documentado desde un banco de células maestras de paso bajo
  • Calidad y pruebas de rendimiento
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero, expresión en mamíferos, líneas celulares de expresión de mamíferos, producción de proteínas de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, producción de vacunas víricas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 vial de 7,5 x 106 células
Condiciones de almacenamiento: nitrógeno líquido (fase vapor)
Condiciones de envío: congelado
Línea de células 293F
Especie Humano
Recomendación de medios SFM (Medios sin suero)
Tipo de producto Células HEK 293
Cantidad 1,5 mL
Condiciones de envío Hielo seco