Learn More
Éster metilígeno Giberelínico A9, TRC
Código de producto. 30240596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240596 100 mg 100 miligramos
30240729 50 mg 50 miligramos
30240662 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30240596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG377325100MG
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2112-08-5
Fórmula molecular C20H26O4
Peso molecular (g/mol) 330.42
Sinónimo GA9 Methyl Ester, 1,4a-Lactone-4a-hydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid Methyl Ester;
SMILES COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)CCC[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]14CC5=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A9 Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O4/c1-11-9-19-10-12(11)5-6-13(19)20-8-4-7-18(2,17(22)24-20)15(20)14(19)16(21)23-3/h12-15H,1,4-10H2,2-3H3/t12-,13-,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1831