Learn More
Giberelina A8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gibberellin A8 |
| CAS | 7044-72-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H24 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2β,3β,4a,7-Tetrahydroxy-1-methyl-8-methylene-4aα,4bβ-gibbane-1α,10β-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone, Dodecahydro-2,3,4a,7-tetrahydroxy-1-methyl-8-methylene-7H-7,9a-methanobenz[a]azulene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone, GA8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O7/c1-8-5-17-7-18(8,25)4-3-10(17)19-6-9(20)13(21)16(2,15(24)26-19)12(19)11(17)14(22)23/h9-13,20-21,25H,1,3-7H2,2H3,(H,22,23)/t9-,10+,11+,12+,13-,16-,17-,18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 364.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1522 |
| Mostrar más |