Learn More
Éster metilígeno Gibeelina A7, TRC
Código de producto. 30240970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240970 100 mg 100 miligramos
30240788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30240970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG377480100MG
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5508-47-4
Fórmula molecular C20H24O5
Peso molecular (g/mol) 344.4
Sinónimo 2beta,4a-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibb-3-ene-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone Methyl Ester, Gibberellin A7 Methyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Deriv.;
SMILES COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](O)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]14CC5=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A7 Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O5/c1-10-8-19-9-11(10)4-5-12(19)20-7-6-13(21)18(2,17(23)25-20)15(20)14(19)16(22)24-3/h6-7,11-15,21H,1,4-5,8-9H2,2-3H3/t11-,12-,13+,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1624