Learn More
Giberelina A7 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320199 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320199 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14021000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A7
CAS 510-75-8
Nombres de analitos o componentes Gibberellin A7
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H22 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-7,9a-Methanobenz[a]azulene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-2,4a-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (7CI), 4aα,4bβ-Gibb-3-ene-1α,10β-dicarboxylic acid, 2β,4a-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (8CI), Gibberellin A7 (6CI), 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid deriv., GA7, Gibberellin A7
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h5-6,10-14,20H,1,3-4,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,14-,17-,18?,19?/m1/s1
SMILES C[C@]12[C@@H](O)C=CC3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@@H]5CC4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 330.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1467 g/mol