Learn More
Gibberellin A6, TRC
Código de producto. 30240752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240752 2.5 mg 2.50 miligramo
30240763 1 mg 1 miligramo
30240768 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30240752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3773202.5MG
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19147-78-5
Fórmula molecular C19H22O6
Peso molecular (g/mol) 346.37
Sinónimo GA6, 1,4a-Lactone-2beta,3beta-epoxy-4a,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid;
SMILES C[C@]12[C@H]3O[C@H]3C[C@@]4(OC1=O)[C@@H]5CC[C@]6(O)C[C@]5(CC6=C)[C@H]([C@H]24)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O6/c1-8-5-17-7-18(8,23)4-3-10(17)19-6-9-13(24-9)16(2,15(22)25-19)12(19)11(17)14(20)21/h9-13,23H,1,3-7H2,2H3,(H,20,21)/t9-,10+,11+,12+,13-,16-,17-,18-,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1416