Learn More
Giberelín A5, TRC
Código de producto. 30138435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138435 100 mg 100 miligramos
30011697 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG377465100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 561-56-8
Fórmula molecular C19 H22 O5
Peso molecular (g/mol) 330.38
Sinónimo 4a,7-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aα,4bβ-Gibb-2-ene-1α,10β-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone, GA5, GA5 (Gibberellin)
SMILES C[C@]12C=CC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O5/c1-10-8-17-9-18(10,23)7-4-11(17)19-6-3-5-16(2,15(22)24-19)13(19)12(17)14(20)21/h3,5,11-13,23H,1,4,6-9H2,2H3,(H,20,21)/t11-,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1467
Porcentaje de pureza >95%