Learn More
Gibberellin A34 (>90%), TRC
Código de producto. 17920875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920875 2.5 mg 2.50 miligramo
17942775 5 mg 5 miligramos
17952215 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17920875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3773702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32630-92-5
Fórmula molecular C19 H24 O6
Peso molecular (g/mol) 348.39
Sinónimo GA34, 1,4a-Lactone-2β,3β,4a-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aα,4bβ-gibbane-1α,10β-dicarboxylic Acid, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene-gibbane-1,10-dicarboxylic Acid Derivative;
SMILES C[C@]12[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A34
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O6/c1-8-5-18-6-9(8)3-4-11(18)19-7-10(20)14(21)17(2,16(24)25-19)13(19)12(18)15(22)23/h9-14,20-21H,1,3-7H2,2H3,(H,22,23)/t9-,10+,11-,12-,13-,14+,17+,18+,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1573