Learn More
Giberelina A1 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327190 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327190 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14021100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A1
CAS 545-97-1
Nombres de analitos o componentes Gibberellin A1
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H24 O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4aα,4bβ-Gibbane-1α,10β-dicarboxylic acid, 2β,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (8CI), 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibbane-1,10-dicarboxylic acid deriv., (+)-Gibberillin A1, GA1, Giberellin A1
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h10-13,20,24H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
SMILES C[C@]12[C@@H](O)CC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 348.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1573 g/mol