Learn More
Ácido giberélico, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10509000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Vial
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10509000 1 g Vial 1 GR
1 options
Código de producto. 10509000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0200/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 77-06-5
Punto de fusión 227°C
Color Blanco
pH 2
Envase Vial
Fórmula molecular C19H22O6
Número MDL MFCD00079329
Cantidad 1 g
Sinónimo gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
Clave InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Nombre IUPAC ácido (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihidroxi-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-eno-9-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.38g/mol
Forma física Sólido en polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gibberellic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid