Learn More
Acetato de éster metílico del ácido giberélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gibberellic Acid Methyl Ester Acetate |
| CAS | 55732-63-3 |
| Fórmula molecular | C22H26O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)-4a,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, 10-methyl Ester, (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O7/c1-11-9-20-10-21(11,26)7-5-13(20)22-8-6-14(28-12(2)23)19(3,18(25)29-22)16(22)15(20)17(24)27-4/h6,8,13-16,26H,1,5,7,9-10H2,2-4H3/t13-,14+,15-,16-,19-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](OC(=O)C)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14CC5=C |
| Peso molecular (g/mol) | 402.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.1679 |