Learn More
Éster metílico del ácido giberélico acetato dimetil oxalato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Gibberellic Acid Methyl Ester Acetate Dimethyl Oxalate |
| CAS | 102274-63-5 |
| Fórmula molecular | C25 H28 O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-2-(Acetyloxy)-4a-hydroxy-7-[(methoxyoxoacetyl)oxy]-1-methyl-8-methylene-1,4a-lactone Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid-10-methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28O10/c1-12-10-23-11-24(12,34-20(29)19(28)32-5)8-6-14(23)25-9-7-15(33-13(2)26)22(3,21(30)35-25)17(25)16(23)18(27)31-4/h7,9,14-17H,1,6,8,10-11H2,2-5H3/t14-,15+,16-,17-,22-,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](OC(=O)C)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@]5(C[C@]14CC5=C)OC(=O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | Oxalato de 2-O-[(1R,2R,5S,8S,9S,10R,11S,12S)-12-acetiloxi-9-metoxicarbonil-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadec-13-en-5-il] 1-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 488.484 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.168 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?