Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gibberellic acid |
| CAS | 77-06-5 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 54346 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 233°C to 235°C (Decomposition at melting point) |
| Sinónimo | (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 346.37 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |