Learn More
Éster acetoximetílico de ácido gibberélico, TRC
Código de producto. 30240514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240514 2.5 g 2.50 g
30240481 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30240514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3775002.5G
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1373154-68-7
Fórmula molecular C22 H26 O8
Peso molecular (g/mol) 418.44
Sinónimo Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene-10-acetic acid, 1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-2,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-, (acetyloxy)methyl ester, (1S,2S,4aR,4bR,7S,9aS,10S,10aR)-
SMILES CC(=O)OCOC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](O)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14CC5=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26O8/c1-11-8-20-9-21(11,27)6-4-13(20)22-7-5-14(24)19(3,18(26)30-22)16(22)15(20)17(25)29-10-28-12(2)23/h5,7,13-16,24,27H,1,4,6,8-10H2,2-3H3/t13-,14+,15-,16-,19-,20+,21+,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.1628
Porcentaje de pureza >95%