Learn More
Acetato de ácido giberélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gibberellic Acid Acetate |
| CAS | 7648-02-4 |
| Fórmula molecular | 2 C11 H14 N2 . H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-O-Acetylgibberellic acid, (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-2-(Acetyloxy)-4a,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone, 2-acetate 2beta,4a,7-Trihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibb-3-ene-1alpha 10beta-Dicarboxylic acid 1,4a-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C11H14N2.ClH/c2*1-8-9(6-7-12)10-4-2-3-5-11(10)13-8;/h2*2-5,13H,6-7,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1[nH]c2ccccc2c1CCN.Cc3[nH]c4ccccc4c3CCN |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(2-metil-1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 384.945 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.208 |