Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gibberellic acid |
| Punto de fusión | 227.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Pérdida por secado | 3% max. (100°C, 7 hrs) (vacuum) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 15, 4454 |
| Condición de rotación específica | 82.50 (20.00°C c=10,ethanol) |
| Mostrar más |