Learn More
Ácido giberélico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081010 5 g Frasco de vidrio 5 g
10449030 1 g Frasco de vidrio 1 g
10368793 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10081010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-06-5
Fórmula molecular C19H22O6
Peso molecular (g/mol) 346.38
Número MDL MFCD00079329
Clave InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Sinónimo gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
Nombre IUPAC ácido (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihidroxi-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-eno-9-carboxílico
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellic acid
Punto de fusión 227.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 3% max. (100°C, 7 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4454
Condición de rotación específica 82.50 (20.00°C c=10,ethanol)
Rotación específica 82.5
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20° c). Other solubilities: soluble in aq.sol. of sodium bicarbonate,soluble in methanol,ethanol,acetone and aq. sol.,of sodium acetate,moderately soluble in ethyl acetate- slightly,soluble in ether- insoluble in chl
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.38
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gibberellic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid