Learn More
Ácido giberélico, > 90%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443691 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11443691 5 g
1 options
Código de producto. 11443691 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215118005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellic acid
CAS 77-06-5
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >90%
Fórmula molecular C19H22O6
Número MDL MFCD00079329
Cantidad 5 g
Sinónimo gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
Clave InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Nombre IUPAC ácido (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihidroxi-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-eno-9-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.38
Forma física Polvo cristalino