Learn More
Ácido giberélico-13C,d2 (90%), TRC
Código de producto. 30405716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30405716 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3774531MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellic Acid 13C D2 (17-13C 17,17-D2)
CAS 120396-36-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C C18 D2 H20 O6
Cantidad 1 mg
Sinónimo Gibberellic Acid-13C,d2, Gibberellic Acid 13C D2 (17-13C 17,17-D2)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1/i1+1D2
SMILES [2H][13C](=C1C[C@]23C[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@]45OC(=O)[C@](C)([C@@H](O)C=C4)[C@H]5[C@@H]3C(=O)O)[2H]
Peso molecular (g/mol) 349.379
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.158
Porcentaje de pureza >95