Learn More
GI254023X, MedChemExpress
Código de producto. 16491899
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491899 1 mg 1 miligramo
16440448 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491899 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19956
MedChemExpress GI254023X is a potent MMP9 and ADAM10 inhibitor with IC50s of 2.5 and 5.3 nM, respectively.
GI254023X is a potent MMP9 and ADAM10 inhibitor with IC50s of 2.5 and 5.3 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GI254023X
Forma física Solid
CAS 260264-93-5
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H33N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GI4023 SRI028594
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (255.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C(NC)=O)C(C)(C)C)[C@@H]([C@@H](N(C=O)O)C)CCCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 391.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.5
Porcentaje de pureza 98.2%