Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Oxidante, rollo continuo
Código de producto. 15644227
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico permanente
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Tipo de adhesivo unitSize
15644227 Acrílico permanente paquete de 250
1 options
Código de producto. 15644227 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1803-100 *100-B7541-RLL-C
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Color Negro sobre Blanco