Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Peligroso para el medio acuático, rollo continuo
Código de producto. 15674227 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15674227 Poliéster paquete de 250
1 options
Código de producto. 15674227 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    391.12€ / paquete de 250
    Ahorro 6.88€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1806-100 *100-B7541-RLL-C
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Color Negro sobre blanco