Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Corrosivo, rollo continuo
Product Code. 15694227 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
Unit Size:
paquete de 250
Product Code. Dimensiones (L x An) Unit Size
15694227 100 x 100 mm paquete de 250
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15694227 Supplier Brady™ Supplier No. 814030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    391.12€ / paquete de 250
    Ahorro 6.88€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Specifications
Alternate Part Number PIC 1808-100 *100-B7541-RLL-C
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm
Color Negro sobre blanco