Learn More
Sal GHRP 3 TFA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GHRP 3 TFA Salt |
| CAS | 259230-56-3 |
| Fórmula molecular | C32H50N10O5 . xC2HF3O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Methylalanyl-D-tryptophyl-D-prolyl-D-isoleucyl-L-argininamide, Human growth hormone-releasing peptide 3 TFA Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H50N10O5/c1-5-18(2)25(28(45)39-22(26(33)43)12-8-14-37-31(34)35)41-27(44)24-13-9-15-42(24)29(46)23(40-30(47)32(3,4)36)16-19-17-38-21-11-7-6-10-20(19)21/h6-7,10-11,17-18,22-25,38H,5,8-9,12-16,36H2,1-4H3,(H2,33,43)(H,39,45)(H,40,47)(H,41,44)(H4,34,35,37)/t18-,22+,23-,24-,25-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(C)(C)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2R)-N-[(2R,3R)-1-[[(2S)-1-amino-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-il]amino]-3-metil-1-oxopentan-2-il]-1-[(2R)-2-[(2-amino-2-metilpropanoil)amino]-3-(1H-indol-3-il)propanoil]pirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 654.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 654.3966 |