Learn More
3M™ Barboquejo GH4
Código de producto. 15729967 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Negro
Código de producto.
15729967 Color: Negro
1 options
Código de producto. 15729967 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000108175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    75.97€ / paquete de 10
    Ahorro 16.03€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
El barboquejo 3M™ GH4 es una pieza de repuesto para el casco 3M™ Serie G3000.
  • Barboquejo de repuesto de 3 puntos
  • Adecuado para usar con el caso 3M Serie G3000
  • Los accesorios están diseñados para ayudar a los usuarios a adaptar sus cascos duros 3M™ para satisfacer las necesidades individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Casco serie G3000
Tipo de producto Correa de la barbilla