missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GGTLC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15807563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15807563 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15807563 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA569148

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

GGTLC1 Polyclonal Antibody

GGTLC1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GGTLC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica GGTLC1
N.º de referencia del gen Q9BX51
Alias de gen dJ831C21.1; dJ831C21.2; gamma-glutamyl transpeptidase; gamma-glutamyltransferase light chain 1; gamma-glutamyltransferase-like activity 3; gamma-glutamyltransferase-like activity 4; Gamma-glutamyltransferase-like protein 6; GGTL6; GGTLA3; GGTLA4; GGTLC1; Glutathione hydrolase light chain 1
Símbolos de los genes GGTLC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C terminal region of human GGTLA4.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.