Learn More
GGTI298 Trifluoroacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16491559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491559 1 mg 1 miligramo
16489417 5 mg 5 miligramos
16443506 25 mg 25 miligramos
16412947 50 mg 50 miligramos
16406888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491559 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15871
MedChemExpress GGTI298 Trifluoroacetate is a CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor, which can inhibit Rap1A with IC50 of 3 μM; little effect on Ha-Ras with IC50 of >20 μM.
GGTI298 Trifluoroacetate is a CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor, which can inhibit Rap1A with IC50 of 3 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GGTI298 Trifluoroacetate
CAS 1217457-86-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34F3N3O5S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (252.67 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 593.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.66
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease