Learn More
GGTI298, MedChemExpress
Descripción
GGTI298 is a CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor, strongly inhibiting the processing of geranylgeranylated Rap1A with little effect on processing of farnesylated Ha-Ras, with IC50 values of 3 and > 20 μM in vivo, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GGTI298 |
| CAS | 180977-44-0 |
| Color | Gris |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H33N3O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (208.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 479.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.63 |
| Mostrar más |