Learn More
Tocris Bioscience™ GGTI 298
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18054182 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18054182 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2430/1
Geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor
CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor. Strongly inhibits the processing of geranylgeranylated Rap1A with little effect on processing of farnesylated Ha-Ras (IC50 values are 3 and > 10 μM respectively). Causes G0-G1 cell cycle block and apoptosis in A549 cells and inhibits cell invasion and migration in COLO 320CM cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GGTI 298
CAS 1217457-86-7
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C29H34F3N3O5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.66
Pureza >95%
Peso molecular 593.662