Learn More
Invitrogen™ GGT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15749351 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15749351 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15749351 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA561540
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: AVVQAIVRTA GGWAAASDSR KGGEPAGY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 93%.
Isoform 1, isoform 2 and isoform 3 lack catalytic activity due to its inability to undergo the autocatalytic cleavage needed to produce a mature, enzymatically active heterodimer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GGT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GGT2
N.º de referencia del gen P36268
Alias de gen gamma-glutamyltransferase 2; gamma-glutamyltranspeptidase 2; GGT; GGT 2; GGT2; glutathione hydrolase 2; inactive gamma-glutamyltranspeptidase 2
Símbolos de los genes GGT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GGT2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 728441
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG