Learn More
Tocris Bioscience™ GGsTop
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30002011 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30002011 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4452/10
Inhibitor of γ-glutamyl transpeptidase (GGT)
Selective, irreversible γ-glutamyl transpeptidase (GGT) inhibitor; displays no inhibitory effects on glutamine amidotransferases or asparagine synthetase. Suppresses oxidative stress by inhibiting GGT activation. Prevents ischemia/reperfusion-induced acute kidney injury in rats in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GGsTop
CAS 926281-37-0
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C13H18NO7P
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.26
Pureza >98%
Peso molecular 331.261