Learn More
GFT-505, TRC
Código de producto. 30138289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138289 250 mg 250 miligramos
30132840 500 mg 500 miligramos
30010226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG368870250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923978-27-2
Fórmula molecular C22H24O4S
Peso molecular (g/mol) 384.49
Sinónimo 2-[2,6-Dimethyl-4-[(1E)-3-[4-(methylthio)phenyl]-3-oxo-1-propen-1-yl]phenoxy]-2-methylpropanoic Acid, Elafibranor
Nombre IUPAC 2-[2,6-dimetil-4-[(E)-3-(4-metilsulfanilfenil)-3-oxoprop-1-enil]fenoxi]-2-ácido metilpropanoico
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)/C=C/C(=O)C2=CC=C(C=C2)SC)C)OC(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GFT-505
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24O4S/c1-14-12-16(13-15(2)20(14)26-22(3,4)21(24)25)6-11-19(23)17-7-9-18(27-5)10-8-17/h6-13H,1-5H3,(H,24,25)/b11-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1395