Learn More
Cole Parmer Solución patrón primaria de turbidez de productos químicos GFS
Código de producto. 15285662 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15285662 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 15285662 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0839109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    305.49€ / paquete de 1
    Ahorro 18.51€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
La solución estándar primaria de turbidez de productos químicos GFS se puede utilizar para calibrar nefelómetros o turbidímetros.
  • Los estándares poliméricos aprobados por la EPA duran más que los estándares de formacina.
  • Las partículas poliméricas suspendidas prácticamente nunca se depositan ni se aglutinan.
  • Las soluciones mantienen los valores de NTU dentro del ± 1 % durante un año.
  • Valor de NTU: 0,5
Especificaciones
Tipo Patrones y calibradores de medidores de turbidez
Volumen (imperial) 33,8 oz
Volumen (métrico) 1 L