Learn More
GFRA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16891515 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16891515 20 μL 20 microlitros
16881515 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16891515
Marca: Proteintech 219731AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody recognizes all the three isoforms.
GFRa-2 binds NTN and mediates activation of RET receptor tyrosine kinase by both NTN and GDNF. Thus, NTN, GFRa-2, and the Ret PTK form a complex to transduce NTN signal and to mediate NTN function.
Especificaciones
Antígeno GFRA2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GFRA2
N.º de referencia del gen O00451, O08842
Alias de gen GDNF family receptor alpha 2, GDNF receptor alpha 2, GDNF receptor beta, GDNFR alpha 2, GDNFR beta, GDNFRB, GFR alpha 2, GFRA2, Neurturin receptor alpha, NRTNR ALPHA, NTNR alpha, NTNRA, RET ligand 2, RETL2, TRNR2
Símbolos de los genes Gfra2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GFRA2 Fusion Protein Ag16893
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14586, 2675
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG