Learn More
Invitrogen™ GFP-EIF2A
Código de producto. 10003153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10003153 20 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10003153 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV4809
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
GFP-EIF2A
EIF2A has been expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for the EIF2AK family of kinases including PERK (EIF2AK3) and PKR (EIF2AK2).
For use in combination with the LanthaScreen™ Tb-anti-eIF2alpha [pSer52] Antibody (PV4810) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica del terbio
Contenido y almacenamiento Sustrato de la proteína GFP-EIF2alpha HEPES de 9 mM y pH 7,5, 123 mM de NaCl, 2,43 mM de KCl, 10 % de glicerol, 2 mM de DTT . Almacenar a -80 °C.
Método de detección Fluorescente
Formulario Mediciones
Cantidad 20 nmol
Sustrato EIF2A
Substrate Properties Sustrato basado en proteínas
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Target Enzyme Serina/treonina cinasa
ID de gen (Entrez) 9833
Etiqueta o tinte GFP (EmGFP)
Peso molecular 69100 Da
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana EIF2AK1, EIF2AK2, EIF2AK3
Quinasas validadas EIF2AK2, EIF2AK3