Learn More
Aalborg™ Kit de montaje TIO-GFM
Código de producto. 13594500
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Caudalímetro de masa GFM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
13594500 Caudalímetro de masa GFM cada uno
1 options
Código de producto. 13594500 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor KITTMDD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.90€
    49.98€ / paquete de 1
    Ahorro 31.92€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Diseñados especialmente para el laboratorio, estos kits ofrecen una forma económica y diversa de adquirir capacidades de medición de flujo. El kit de montaje Aalborg™ TIO-GFM permite cambiar fácilmente los tubos de flujo en el campo.
  • Los kits se envían en prácticos maletines de transporte de plástico moldeado.
  • Los tubos de flujo y los flotadores son intercambiables en las estructuras suministradas, lo que facilita la superposición de los intervalos de flujo.
  • Para líquidos no corrosivos, utilice el kit de aluminio.
  • Para los productos corrosivos, considere utilizar el kit de acero inoxidable.
  • Para aplicaciones corrosivas a baja presión o para un servicio de fluidos de alta pureza, especifique el kit de PTFE.
  • Se suministra con flotadores de vidrio instalados.
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de masa GFM
Para utilizar con (aplicación) Mide el caudal