missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFI1 Monoclonal Antibody (OTI4E2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17516093
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17516093 100 μL 100 microlitros
17536093 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17516093 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806041

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Gfi-1 is a nuclear zinc finger (ZF) transcriptional repressor that plays an important role in hematopoiesis and inner ear development, and has been implicated in lymphomagenesis. The Gfi1 protein expression is regulated by the ubiquitin-proteasome system. It is reported that ubiquitin ligase Triad1 interacts with the DNA-binding domain of Gfi-1. Gfi-1 represses transcription by directly binding to the consensus DNA sequence in the promoters of its target genes. Deficiency of Gfi-1 causes neutropenia and an accumulation of granulomonocytic precursor cells that is reminiscent of a myelodysplastic syndrome in mice.

Especificaciones

Antígeno GFI1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GFI1
N.º de referencia del gen Q99684
Alias de gen GFI-1, GFI1A, SCN2, ZNF163
Símbolos de los genes GFI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-180 of human GFI1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2672
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.