missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, STEMCELL Technologies
Descripción
- The anti-GFAP antibody reacts with glial fibrillary acidic protein (GFAP), an ∼55 kDa type III intermediate filament protein
- GFAP is a differentiation marker for astrocytes, and it is localized in normal central nervous system tissue, and certain tumor and metastases of the glial antigen
- This antibody is suitable for immunofluorescent labeling of cultured mammalian cells
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 200 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human, Rat, Mouse |
| Tipo de célula | Astrocytes, Neural Cells, PSC-Derived |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?