Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de aguja de PVDF con adaptador de rosca para tubos GF Signet™
Descripción
- Las válvulas de aguja de PVDF tienen una presión nominal de hasta 13,8 bar (200 psi)
- Temperatura nominal máx. 150 °C (302 °F)
- Los asientos son de PTFE y las juntas tóricas de Viton™
- Las válvulas cuentan con conectores de tubo roscadas estándar y son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVDF |
| Conexión | NPT(F) de 3/8 pulg |
| Puerto de salida | NPT(F) de 3/8 pulg |
| Tamaño de puerto | NPT (hembra) de 0,375 |
| Tamaño de rosca | 3/8 in NPT(hembra) |
| Presión máxima | 200 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 302 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 150 °C |
| Tipo de producto | Válvula de aguja con adaptador de rosca para tubería |