Learn More
GF 109203X, TRC
Código de producto. 17972675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17972675 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 17972675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3688501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(indolyl)maleimide 1
CAS 133052-90-1
Fórmula molecular C25 H24 N4 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrol-2,5-dione, BIM 1, Bisindolylmaleimide I, GF 109203, Go 6850, 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
SMILES CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
Nombre IUPAC 3-[1-[3-(dimetilamino)propil]indol-3-il]-4-(1H-indol-3-il)pirrol-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 412.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1899