Learn More
A&D Weighing™ Balanza de precisión de alta capacidad GF-10202M
Código de producto. 17827600
Change view
Click to view available options
:
balanza de precisión de alta capacidad GF-10202M; Certificaciones/cumplimiento: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacidad: 10,2 kg; Interfaz de automatización: RS-232; Profundidad (métrica) de la bandeja: 21 cm; Tipo de pantalla: LCD retroiluminada inversa
Código de producto.
17827600 balanza de precisión de alta capacidad GF-10202M; Certificaciones/cumplimiento: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacidad: 10,2 kg; Interfaz de automatización: RS-232; Profundidad (métrica) de la bandeja: 21 cm; Tipo de pantalla: LCD retroiluminada inversa
1 options
Código de producto. 17827600 Proveedor A&D Weighing™ N.º de proveedor GF10202M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Variada selección de modelos de calibración externa con una amplia gama de capacidades y resoluciones.
  • Polvo IP65 y modelos externos resistentes al agua
  • Cálculo automático del peso mínimo con ECL o un peso externo real
  • Función de alerta para garantizar que la cantidad medida no sea inferior al peso mínimo establecido
  • El control de acceso de usuario (UAC) que protege la bandeja del mal indebido
  • Detección de choque de impacto (ISD) que proporciona información para evitar daños al sensor de peso
  • Función de registro de choque que registra hasta 50 cargas de impacto adverso con una marca de tiempo para una inspección posterior
  • Pantalla de caudal (FRD) que facilita y agiliza el cálculo y registro de caudales
  • Acolchado bajo la bandeja de pesaje para mitigar significativamente los impactos
  • Comparador de caudal que indica si este está dentro de los límites designados
  • Función de cálculo estadístico (SCF) para facilitar el análisis de las mediciones
  • Salida bruta/neta/tara
  • Función de memoria tara que guarda el valor tara en memoria no volátil
  • Características de respuesta seleccionables para negociar una velocidad de pesaje para una mayor estabilidad de la pantalla o viceversa
  • Salida en conformidad con GLP/GMP/GCP/ISO para cumplir con los requisitos de documentación
  • Universal Flexi Coms (UFC) para personalizar el contenido y el diseño de la impresión
  • Función de memoria de datos para guardar los resultados de pesaje, resultados de calibración, masas de unidades que se van a utilizar en el modo de recuento, etc., en el propio dispositivo
  • Modo de recuento con la función de mejora de precisión de recuento automático (ACAI)
  • Función de modo porcentajes para el pesaje de objetivos o comprobación de la variación de la muestra
  • Función de pesaje de animales (promedio y retención) para pesaje de objetos en movimiento
  • Función de comparador de cinco niveles con zumbador
  • Funciones de encendido y apagado automático
  • Función de determinación de densidad
  • Gancho inferior para pesar un material magnético así como para medir la densidad
Especificaciones
Interfaz de automatización RS-232
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, GLP/GMP
Tipo de conexión RS-232C (D-Sub 9P), Modo dual USB
Capacidad 10.2 kg
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación inversa
Legibilidad 0.01 g
Incluye Cubierta de la pantalla, Adaptador de CA, Cable USB de 1,8 m, Simple Breeze Break
Clasificación IP IP65
Nivelado Manual
Linealidad ±0,03 g
Material Aluminio fundido a presión
Tiempo de medición 1,5 s
Forma de la cubeta Rectángulo
Repetibilidad 0.01 g
Desviación de sensibilidad ±2 ppm/°C
Tiempo de estabilización 1,5 s
Intervalo de temperatura (imperial) 41°F a 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 4 años
Modos de pesaje Pesar, Contar, Porcentaje, Mantener, Densidad
Anchura (imperial) 11,8 in
Anchura de la cubeta (imperial) 10,63 in.
Anchura (métrico) 300 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 270 mm
Altura (imperial) 4,4 in
Altura (métrico) 111 mm
Fondo (imperial) 14 in
Fondo de la cubeta (imperial) 8,3 in.
Fondo (métrico) 356 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 21 cm
Peso (imperial) 18.29 lb.
Peso (métrico) 8.3 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz