Learn More
Gestrinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gestrinone |
| CAS | 16320-04-0 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (17α)-, 18,19-Dinor-17α-pregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy- (8CI), (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygona-4,9,11-trien-3-one, A 46745, Dimetriose, Dimetrose, Gestrinone, Nemestran, R 2323, RU 2323, Tridomose, (17alpha)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxygona-4,9,11-trien-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,9,11,13,18-19,23H,3,5-8,10,12H2,1H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-17-hidroxi-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 308.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.4141 |