Learn More
Gestonorone, TRC
Código de producto. 30400257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400257 5 g
30391559 1 g
30396992 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3682705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2137-18-0
Fórmula molecular C20 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 316.43
Sinónimo 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, 17-Hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17α-17-Acetyl-17-hydroxyestr-4-en-3-one, 17α-Hydroxy-19-norpregn-4-en-3,20-dione, 17α-Hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-19-norprogesterone, 17β-Acetyl-17α-hydroxyestr-4-en-3-one, 19-Norpregn-4-en-3,20-dione-17α-ol, Gestonorone, Gestronol, TX 045
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gestonorone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O3/c1-12(21)20(23)10-8-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)7-9-19(18,20)2/h11,15-18,23H,3-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2038