Learn More
Capronato Gestonorone, TRC
Código de producto. 30132543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132543 2.5 g 2.50 g
30010692 100 mg 100 miligramos
30012259 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3682852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1253-28-7
Fórmula molecular C26H38O4
Peso molecular (g/mol) 414.58
Sinónimo 17-[(1-Oxohexyl)oxy]-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, Hexanoic Acid Ester with 17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione Hexanoate, 17α-Hydroxy-19-norprogesterone Caproate, 17β-Acetyl-17-hydroxyestr-4-ene-3-one Hexanoate, 19-Nor-17α-caproyloxy-4-pregnene-3,20-dione, 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione 17-Caproate, Depostat, Gestonorone Capronate, Gestronol Caproate, Gestronol Hexanoate, NSC 84054, Primostat, SH 582, SH 80582, ZK 5623
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] hexanoato
SMILES CCCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gestonorone Capronate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O4/c1-4-5-6-7-24(29)30-26(17(2)27)15-13-23-22-10-8-18-16-19(28)9-11-20(18)21(22)12-14-25(23,26)3/h16,20-23H,4-15H2,1-3H3/t20-,21+,22+,23-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.277