Learn More
Gestodeno, Thermo Scientific™
Código de producto. 17362491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17362491 250 mg 250 miligramos
17352491 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17362491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468652500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 60282-87-3
Fórmula molecular C21H26O2
Peso molecular (g/mol) 310.44
Número MDL 00867858
Clave InChI SIGSPDASOTUPFS-KQMXEUTGSA-N
Sinónimo 13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one
Nombre IUPAC (1R)-11a-etil-1-etinil-1-hidroxi-1H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-7-ona
SMILES CCC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34)C1C=C[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gestodene
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a beige
Punto de fusión 197.9°C
Índice Merck 4425
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.43