Learn More
Gestodene, MedChemExpress
Código de producto. 16484237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16484237 50 mg 50 miligramos
16428106 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16484237
Marca: Medchem Express HYB0110
MedChemExpress Gestodene(SHB 331;WL 70) is a progestogen hormonal contraceptive.
Gestodene(SHB 331
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gestodene
Forma física Solid
CAS 60282-87-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26O2
Sinónimo SHB 331 WL 70
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.13 mM)
SMILES CC[C@@]1([C@]2(O)C#C)[C@](C=C2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@@]3([H])CC4)([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 310.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.43
Porcentaje de pureza 99.69%