Learn More
Gestodeno, LoGiCal
Código de producto. 30459545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459545 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459545 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0124.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gestodene
CAS 60282-87-3
Nombres de analitos o componentes Gestodene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Gestodene, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregna-4,15-dien-20-yn-3-one, Gestinol, SHB 331, WL 70, 18,19-Dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (17alpha)-
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-17-hidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 310.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933 g/mol