Learn More
Gestadienol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gestadienol |
| CAS | 14340-01-3 |
| Fórmula molecular | C20H26O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Gestadene, 17-Hydroxy-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)20(23)10-8-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)7-9-19(18,20)2/h11,17-18,23H,3-10H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(C)=O)([H])[C@@]3([H])C(CC1)=C4C(CC3)=CC(CC4)=O |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.19 |