Descripción
- Hecho de línters de algodón y pulpa refinada con > 95 % alfa-celulosa
- Ideal para garantizar un contenido de humedad óptimo para diversos tipos de semillas y formas de germinación
- Intervalo de pH entre 6,0 y 7,5
- Con resistencia a la humedad
- La estructura evita que las raíces de semillas finas crezcan a través del papel
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 160 g/m2 |
| Descripción | Amarillo |
| Formato | Lámina |
| Material | Línters de algodón, pulpa refinada |
| Grado | 193 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,32 mm |
| Dimensiones (L x An) | 120 mm × 300 mm |