Learn More
Estándar de germanio: Ge a 1000 μg/mL en H2O , tr. F-, VHG™
Código de producto. 17978624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978624 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 17978624 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPGEW250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de germanio: Ge a 1000 μg/mL en H2O , tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Germanium
CAS 7440-56-4
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Germanium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ge
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ge
Fórmula InChI InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
Nombre IUPAC germanio
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 72.64
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 73,9212 g/mol